6-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]nicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC510041-5G
APOSPC510041-5GEA
1620
EUR
APOSPC510041-5G
6-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]nicotinic acid
6-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]nicotinic acid
Formel:
C₁₃H₈F₃NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06410408 CAS-Nummer: 851266-74-5 |