2-Amino-2-(4-bromo-2-fluorophenyl)acetic acid hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC510042-5G
APOSPC510042-5GEA 1230 EUR
APOSPC510042-5G
2-Amino-2-(4-bromo-2-fluorophenyl)acetic acid hydrochloride
2-Amino-2-(4-bromo-2-fluorophenyl)acetic acid hydrochloride
Formel: C₈H₇BrFNO₂·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07371461
CAS-Nummer: 1136881-78-1