6-(3-Fluorphenyl)-3-pyridincarbaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-(3-Fluorophenyl)nicotinaldehyde
PC510044-5G
APOSPC510044-5GEA
667
EUR
APOSPC510044-5G
6-(3-Fluorphenyl)-3-pyridincarbaldehyd
6-(3-Fluorphenyl)-3-pyridincarbaldehyd
Formel:
C₁₂H₈FNO Molecular Weight: 201.2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115444 CAS-Nummer: 898795-81-8 |