5-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]nicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC510046-5G
APOSPC510046-5GEA
1540
EUR
APOSPC510046-5G
5-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]nicotinic acid
5-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]nicotinic acid
Formel:
C₁₃H₈F₃NO₃ Molecular Weight: 283,203 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06410278 CAS-Nummer: 924854-23-9 |