6-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)pyridine-5-carboxaldehyde
PC510047-5G
APOSPC510047-5GEA
1940
EUR
APOSPC510047-5G
6-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
6-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
Formel:
C₁₃H₈F₃NO₂ Molecular Weight: 267,203 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115436 CAS-Nummer: 851069-97-1 |