4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC510052-1G
PC510052-5G
APOSPC510052-1GEA
306
EUR
APOSPC510052-1G
APOSPC510052-5G
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₁₂H₁₀F₃NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19442790 CAS-Nummer: 1314406-50-2 |