1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(3-fluorophenyl)propane
Lieferant: Apollo Scientific
PC510063-5G
APOSPC510063-5GEA
1620
EUR
APOSPC510063-5G
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(3-fluorophenyl)propane
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(3-fluorophenyl)propane
Formel:
C₁₄H₁₉BrFNO₂ Molecular Weight: 332.209 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06410614 CAS-Nummer: 924817-99-2 |