6-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-pyridinecarbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC510070-5G
APOSPC510070-5GEA
1840
EUR
APOSPC510070-5G
6-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-pyridinecarbaldehyde
6-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-pyridinecarbaldehyde
Formel:
C₁₃H₈F₃NO₂ Molecular Weight: 267,203 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06410030 CAS-Nummer: 887980-16-7 |