[6-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridyl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)pyridine-5-methanol
PC510072-5G
APOSPC510072-5GEA
1840
EUR
APOSPC510072-5G
[6-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridyl]methanol
[6-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridyl]methanol
Formel:
C₁₃H₁₀F₃NO₂ Molecular Weight: 269,219 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06410451 CAS-Nummer: 851069-96-0 |