6-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]nicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC510075-5G
APOSPC510075-5GEA
1840
EUR
APOSPC510075-5G
6-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]nicotinic acid
6-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]nicotinic acid
Formel:
C₁₃H₈F₃NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06410407 CAS-Nummer: 197847-91-9 |