1-[8-(4-Fluorophenyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-yl]methanamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC510080-1G
APOSPC510080-1GEA
713
EUR
APOSPC510080-1G
1-[8-(4-Fluorophenyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-yl]methanamine
1-[8-(4-Fluorophenyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-yl]methanamine
Formel:
C₁₅H₂₀FNO₂ Molecular Weight: 265,323 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06410588 CAS-Nummer: 887979-07-9 |