Methyl 3-Fluoro-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC510084-5G
APOSPC510084-5GEA 601 EUR
APOSPC510084-5G
Methyl 3-Fluoro-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoate
Methyl 3-Fluoro-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoate
Formel: C₁₃H₁₇FN₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20134210
CAS-Nummer: 948018-58-4