5-(2-Fluorphenyl)-3-pyridincarbaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
PC510093-5G
APOSPC510093-5GEA
1620
EUR
APOSPC510093-5G
5-(2-Fluorphenyl)-3-pyridincarbaldehyd
5-(2-Fluorphenyl)-3-pyridincarbaldehyd
Formel:
C₁₂H₈FNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
887973-67-3 |