6-[(4-Trifluoromethyl)phenyl]nicotinaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC510095-1G
APOSPC510095-1GEA
499
EUR
APOSPC510095-1G
6-[(4-Trifluoromethyl)phenyl]nicotinaldehyde
6-[(4-Trifluoromethyl)phenyl]nicotinaldehyde
Formel:
C₁₃H₈F₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115430 CAS-Nummer: 356058-14-5 |