1-(4-Fluorophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC510096-5G
APOSPC510096-5GEA
1010
EUR
APOSPC510096-5G
1-(4-Fluorophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylic acid
1-(4-Fluorophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylic acid
Formel:
C₁₃H₁₃FO₃ Molecular Weight: 236,239 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06410578 CAS-Nummer: 80912-58-9 |