1-Boc-4-(5-bromo-3-fluoro-2-pyridyl)-3-methylpiperazine
Lieferant: Apollo Scientific
PC510098-1G
APOSPC510098-1GEA
916
EUR
APOSPC510098-1G
1-Boc-4-(5-bromo-3-fluoro-2-pyridyl)-3-methylpiperazine
1-Boc-4-(5-bromo-3-fluoro-2-pyridyl)-3-methylpiperazine
Formel:
C₁₅H₂₁BrFN₃O₂ Molecular Weight: 374,249 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21332888 CAS-Nummer: 1354940-67-2 |