6-Bromo-7-fluoro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
PC510099-1G
APOSPC510099-1GEA
713
EUR
APOSPC510099-1G
6-Bromo-7-fluoro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
6-Bromo-7-fluoro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Formel:
C₉H₇BrFNO Molecular Weight: 244,06 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12174779 CAS-Nummer: 1156389-00-2 |