2-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]-1,3-dioxolane
Lieferant: Apollo Scientific
PC510100-5G
APOSPC510100-5GEA
601
EUR
APOSPC510100-5G
2-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]-1,3-dioxolane
2-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]-1,3-dioxolane
Formel:
C₁₀H₁₁FO₄S Molecular Weight: 246,255 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20491403 CAS-Nummer: 1346597-53-2 |