2,2-Difluoro-3-(methylamino)propanoic acid hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC510102-1G
APOSPC510102-1GEA 804 EUR
APOSPC510102-1G
2,2-Difluoro-3-(methylamino)propanoic acid hydrochloride
2,2-Difluoro-3-(methylamino)propanoic acid hydrochloride
Formel: C₄H₇F₂NO₂·ClH
Molecular Weight: 175,562 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20491408
CAS-Nummer: 1346597-54-3