2-[4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)phenyl]-1,3-dioxolane
Lieferant: Apollo Scientific
PC510105-5G
APOSPC510105-5GEA 601 EUR
APOSPC510105-5G
2-[4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)phenyl]-1,3-dioxolane
2-[4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)phenyl]-1,3-dioxolane
Formel: C₁₀H₁₁FO₄S
Molecular Weight: 246,255 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21332896
CAS-Nummer: 1354940-63-8