Ethyl 1-Cbz-3-fluoropiperidine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC510108-5G
APOSPC510108-5GEA
916
EUR
APOSPC510108-5G
Ethyl 1-Cbz-3-fluoropiperidine-3-carboxylate
Ethyl 1-Cbz-3-fluoropiperidine-3-carboxylate
Formel:
C₁₆H₂₀FNO₄ Molecular Weight: 309,333 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21641307 CAS-Nummer: 1111640-60-8 |