Methyl 1-Cbz-3-fluoropiperidine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC510109-5G
APOSPC510109-5GEA
916
EUR
APOSPC510109-5G
Methyl 1-Cbz-3-fluoropiperidine-3-carboxylate
Methyl 1-Cbz-3-fluoropiperidine-3-carboxylate
Formel:
C₁₅H₁₈FNO₄ Molecular Weight: 295,306 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21641308 CAS-Nummer: 1363166-15-7 |