2-Ethyl-5-fluorobenzoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC510111-5G
APOSPC510111-5GEA 713 EUR
APOSPC510111-5G
2-Ethyl-5-fluorobenzoxazole
2-Ethyl-5-fluorobenzoxazole
Formel: C₉H₈FNO
Molecular Weight: 165,164 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19374536
CAS-Nummer: 1267772-21-3