1-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC510119-5G
APOSPC510119-5GEA
1220
EUR
APOSPC510119-5G
1-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylic acid
1-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylic acid
Formel:
C₁₃H₁₂BrFO₃ Molecular Weight: 315,135 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22423118 CAS-Nummer: 1385694-45-0 |