6-Bromo-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC51012-250MG
APOSPC51012-250MGEA
72.5
EUR
APOSPC51012-250MG
6-Bromo-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole
6-Bromo-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Formel:
C₈H₆BrFN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18089817 CAS-Nummer: 1286734-86-8 |