4-Oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]cyclohexanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC510121-5G
APOSPC510121-5GEA
1220
EUR
APOSPC510121-5G
4-Oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]cyclohexanecarboxylic acid
4-Oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]cyclohexanecarboxylic acid
Formel:
C₁₄H₁₃F₃O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22423124 CAS-Nummer: 1385694-77-8 |