Methyl 4-Oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]cyclohexanecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC510122-5G
APOSPC510122-5GEA
1220
EUR
APOSPC510122-5G
Methyl 4-Oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]cyclohexanecarboxylate
Methyl 4-Oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]cyclohexanecarboxylate
Formel:
C₁₅H₁₅F₃O₃ Molecular Weight: 300,273 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22423125 CAS-Nummer: 1385694-63-2 |