1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC510123-5G
APOSPC510123-5GEA
1220
EUR
APOSPC510123-5G
1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylic acid
1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylic acid
Formel:
C₁₄H₁₅FO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22423126 CAS-Nummer: 1385694-60-9 |