Methyl 1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC510124-5G
APOSPC510124-5GEA
1220
EUR
APOSPC510124-5G
Methyl 1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Methyl 1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Formel:
C₁₅H₁₇FO₄ Molecular Weight: 280,291 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22423127 CAS-Nummer: 1385694-75-6 |