4-Oxo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]cyclohexanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC510127-5G
APOSPC510127-5GEA
1120
EUR
APOSPC510127-5G
4-Oxo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]cyclohexanecarboxylic acid
4-Oxo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]cyclohexanecarboxylic acid
Formel:
C₁₄H₁₃F₃O₃ Molecular Weight: 286,246 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22423132 CAS-Nummer: 1385694-50-7 |