Methyl 4-Oxo-1-(2,4,5-trifluorophenyl)cyclohexanecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC510129-5G
APOSPC510129-5GEA
1010
EUR
APOSPC510129-5G
Methyl 4-Oxo-1-(2,4,5-trifluorophenyl)cyclohexanecarboxylate
Methyl 4-Oxo-1-(2,4,5-trifluorophenyl)cyclohexanecarboxylate
Formel:
C₁₄H₁₃F₃O₃ Molecular Weight: 286,246 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22423134 CAS-Nummer: 1385694-46-1 |