4-Oxo-1-(2,4,5-trifluorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC510130-5G
APOSPC510130-5GEA
1010
EUR
APOSPC510130-5G
4-Oxo-1-(2,4,5-trifluorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid
4-Oxo-1-(2,4,5-trifluorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formel:
C₁₃H₁₁F₃O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22423135 CAS-Nummer: 1385694-78-9 |