(2,4-Difluorophenyl)trimethylsilane

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC510134-5G
APOSPC510134-5GEA 128 EUR
APOSPC510134-5G
(2,4-Difluorophenyl)trimethylsilane
(2,4-Difluorophenyl)trimethylsilane
Formel: C₉H₁₂F₂Si
Molecular Weight: 186,274 g/mol
Siedepunkt: 166…167 °C (747 mm Hg)
Dichte: 1,049 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22682801
CAS-Nummer: 148854-10-8
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR