(2-Fluorophenyl)trimethylsilane
Lieferant: Apollo Scientific
PC510135-5G
APOSPC510135-5GEA
205
EUR
APOSPC510135-5G
(2-Fluorophenyl)trimethylsilane
(2-Fluorophenyl)trimethylsilane
Formel:
C₉H₁₃FSi Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00092633 CAS-Nummer: 1842-26-8 |