2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC510141-1G
APOSPC510141-1GEA 641 EUR
APOSPC510141-1G
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenylboronic acid pinacol ester
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₈BFO₄S
Molecular Weight: 300.154 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18760181
CAS-Nummer: 1384951-71-6