2-Chloro-4'-fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
PC510143-5G
APOSPC510143-5GEA
1350
EUR
APOSPC510143-5G
2-Chloro-4'-fluoro-2'-hydroxyacetophenone
2-Chloro-4'-fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Formel:
C₈H₆ClFO₂ Molecular Weight: 188,583 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22574925 CAS-Nummer: 1410792-94-7 |