2-(Allyloxy)-4,6-difluorobenzyl Alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
PC510149-5G
APOSPC510149-5GEA 916 EUR
APOSPC510149-5G
2-(Allyloxy)-4,6-difluorobenzyl Alcohol
2-(Allyloxy)-4,6-difluorobenzyl Alcohol
Formel: C₁₀H₁₀F₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26937566
CAS-Nummer: 1823900-28-2