6-Bromo-5-fluoro-2-methyl-2H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC51015-250MG
APOSPC51015-250MGEA
127
EUR
APOSPC51015-250MG
6-Bromo-5-fluoro-2-methyl-2H-indazole
6-Bromo-5-fluoro-2-methyl-2H-indazole
Formel:
C₈H₆BrFN₂ Molecular Weight: 229,049 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18089820 CAS-Nummer: 1286734-87-9 |