2-(Allyloxy)-1-bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
PC510151-5G
APOSPC510151-5GEA 1120 EUR
APOSPC510151-5G
2-(Allyloxy)-1-bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene
2-(Allyloxy)-1-bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₁₀H₈BrF₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12910502
CAS-Nummer: 1162257-62-6