2-(1,1-Difluoroethyl)benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC510154-1G
APOSPC510154-1GEA
1120
EUR
APOSPC510154-1G
2-(1,1-Difluoroethyl)benzylamine
2-(1,1-Difluoroethyl)benzylamine
Formel:
C₉H₁₁F₂N Molecular Weight: 171.187 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27500639 CAS-Nummer: 1638767-86-8 |