2,2-Difluoro-2-phenylethanamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC510155-5G
APOSPC510155-5GEA
1220
EUR
APOSPC510155-5G
2,2-Difluoro-2-phenylethanamine
2,2-Difluoro-2-phenylethanamine
Formel:
C₈H₉F₂N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11100799 CAS-Nummer: 55601-21-3 |