Ethyl 2-(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
PC510156-1G
APOSPC510156-1GEA 601 EUR
APOSPC510156-1G
Ethyl 2-(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetate
Ethyl 2-(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetate
Formel: C₁₀H₁₀BrFO₂
Molecular Weight: 261,088 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11554987
CAS-Nummer: 1214910-61-8