7-Fluoro-8-hydroxy-2-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
PC510157-1G
APOSPC510157-1GEA
1120
EUR
APOSPC510157-1G
7-Fluoro-8-hydroxy-2-methylquinoline
7-Fluoro-8-hydroxy-2-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₈FNO Molecular Weight: 177,175 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22688819 CAS-Nummer: 37026-22-5 |