6-Fluoro-8-hydroxy-2-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
PC510158-1G
APOSPC510158-1GEA
916
EUR
APOSPC510158-1G
6-Fluoro-8-hydroxy-2-methylquinoline
6-Fluoro-8-hydroxy-2-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₈FNO Molecular Weight: 177,175 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19690189 CAS-Nummer: 1070897-08-3 |