5-Bromo-2-chloro-3-fluorophenol
Lieferant: Apollo Scientific
PC510159-1G
APOSPC510159-1GEA
804
EUR
APOSPC510159-1G
5-Bromo-2-chloro-3-fluorophenol
5-Bromo-2-chloro-3-fluorophenol
Formel:
C₆H₃BrClFO Molecular Weight: 225,443 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27500640 CAS-Nummer: 186590-43-2 |