3'-(Dimethylamino)-2,2,2-trifluoroacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(3-(Dimethylamino)phenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC510160-1G
APOSPC510160-1GEA
916
EUR
APOSPC510160-1G
3'-(Dimethylamino)-2,2,2-trifluoroacetophenone
3'-(Dimethylamino)-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formel:
C₁₀H₁₀F₃NO Molecular Weight: 217,188 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11556187 CAS-Nummer: 33284-23-0 |