4-(2-Iodoethyl)benzotrifluoride
Lieferant: Apollo Scientific
PC510161-1G
APOSPC510161-1GEA 601 EUR
APOSPC510161-1G
4-(2-Iodoethyl)benzotrifluoride
4-(2-Iodoethyl)benzotrifluoride
Formel: C₉H₈F₃I
Molecular Weight: 300,059 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18207440
CAS-Nummer: 178685-14-8