2-Amino-6-fluoro-1-methylbenzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC510162-1G
APOSPC510162-1GEA
794
EUR
APOSPC510162-1G
2-Amino-6-fluoro-1-methylbenzimidazole
2-Amino-6-fluoro-1-methylbenzimidazole
Formel:
C₈H₈FN₃ Molecular Weight: 165,168 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16841034 CAS-Nummer: 1248916-44-0 |