4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)salicylaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC510166-5G
APOSPC510166-5GEA
1120
EUR
APOSPC510166-5G
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)salicylaldehyde
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)salicylaldehyde
Formel:
C₉H₇F₃O₃ Molecular Weight: 220,145 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27935383 CAS-Nummer: 1823891-08-2 |