Ethyl 2,4-Difluoro-5-nitrobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC510171-5G
APOSPC510171-5GEA
954
EUR
APOSPC510171-5G
Ethyl 2,4-Difluoro-5-nitrobenzoate
Ethyl 2,4-Difluoro-5-nitrobenzoate
Formel:
C₉H₇F₂NO₄ Molecular Weight: 231,153 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12172523 CAS-Nummer: 179011-37-1 |